Få mere at vide
Siliciumkarbid, beta-fase, nanopulver, 95% min
Artikelnummer. 11344918
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11344918 5 g 5g
11354918 25 g 25g
11334918 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11344918 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043884.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 409-21-2 | CSi | 40,10 g/mol
Siliciumcarbid bruges i applikationer, der kræver høj udholdenhed, såsom bilbremser, bilkoblinger og keramiske plader i skudsikre veste. Brugt i elektroniske applikationer, mål gastemperaturer i en optisk teknik kaldet tynd filamentpyrometri. Anvendes i smykker, stålproduktion, grafemproduktion. Det bruges også til produktion af eksponentielle modstande, trådsavning, byggeindustrien, et fyldstof i plast og kompositter, keramiske sintrede dele, ferriter og bløde metaller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 409-21-2
Molekylær formel CSi
Molekylvægt (g/mol) 40.10
MDL nummer MFCD00049531
InChI nøgle HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide
PubChem CID 9863
ChEBI CHEBI:29390
SMIL [C-]#[Si+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silicon carbide
Smeltepunkt 2700°C
Navn note beta-phase
Farve Sort til grå
Fysisk form Pulver
Mængde 5 g
Merck Index 14,8492
Opløselighedsinformation Insoluble in water, alcohol; Soluble in fused alkali
IUPAC navn methanidylidynesilanylium
Formel vægt 40.1
Procent renhed ≥95%