Få mere at vide
Siliciumkarbid, betafase, 99% (metalbasis)
Beskrivelse
Anvendes i slibemidler, til polering og slibning. Det er almindeligt anvendt i applikationer, der kræver høj udholdenhed, såsom bilbremser, bilkoblinger og keramiske plader i skudsikre veste. Elektroniske anvendelser af siliciumcarbid er som lysemitterende dioder og sensorer. Det bruges til produktion af frugtbare, transgene majsplanter. Siliciumcarbid whiskers og zirconiumdiborid keramik. Det spiller sammensat en vigtig rolle i den revnehelende adfærd.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silicon carbide |
| Smeltepunkt | 2700 °C |
| Navn note | Beta-fase |
| Farve | Sort til grå |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 100 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Analyseprocentområde | 99,8% (metalbasis) |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i smeltet natriumhydroxid, kaliumhydroxid og i smeltet jern. |
| Formel vægt | 40.1 |