Få mere at vide
Siliciumkarbid, 99% (metalbasis)
Artikelnummer. 11359498
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11359498 500 g 500g
11369498 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11359498 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043332.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-07-2026
CAS: 409-21-2 | CSi | 40,10 g/mol
Siliciumcarbidpulver bruges som slibemiddel til f.eks. slibeskiver, slibesten, slibeskive og sandfliser. Siliciumcarbid bruges til at fremstille epitaksial grafem ved grafitisering ved høje temperaturer. Det fungerer også som det metallurgiske deoxidationsmateriale. Fire hovedanvendelsesområder for SiC: funktionel keramik, avanceret ildfast materiale, slibemidler og metallurgiske materialer. Enkeltkrystal med høj renhed, bruges til fremstilling af halvledere, fremstilling af siliciumcarbidfibre. Siliciumcarbid er meget hårdt, med fremragende termisk ledningsevne, som en halvleder og høj temperatur modstandsdygtig over for oxidation.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 409-21-2
Molekylær formel CSi
Molekylvægt (g/mol) 40.10
MDL nummer MFCD00049531
InChI nøgle HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide
PubChem CID 9863
ChEBI CHEBI:29390
IUPAC navn methanidylidynesilanylium
SMIL [C-]#[Si+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silicon carbide
Smeltepunkt 2700°C
Farve Sort
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel SiC
Merck Index 14,8492
Opløselighedsinformation It is soluble in fused potassium hydroxide,and molten iron.It is insoluble in water (0.01mg/ml) & ethanol and acid.
Formel vægt 40.1
Procent renhed 99%
Lugt Odorless
Tæthed 3.16 g/mL