Få mere at vide
Siliciumcarbid, 400 slibemasse, 2oz (57g), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15431567
Skift visning
Mængde:
57 g
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15431567 57 g Hver
1 options
Artikelnummer. 15431567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039800.LA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
CAS: 409-21-2 | CSi | 40.10 g/mol
Slibemasse til polering af IR-krystalvinduer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silicon carbide
Smeltepunkt 2700 °C
Navn note 400 slibemasse
CAS 409-21-2
Farve Sort til grå
Fysisk form Pulver
Mængde 57 g
Molekylær formel CSi
MDL nummer MFCD00049531
Synonym silicon carbide, carborundum, silicon monocarbide, carborundeum, tokawhisker, betarundum, carbolon, nicalon, silundum, carbon silicide
InChI nøgle HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
SMIL [C-]#[Si+]
IUPAC navn methanidylidynesilylium
Molekylvægt (g/mol) 40.10
PubChem CID 9863
ChEBI CHEBI:29390
Formel vægt 40.1
Lugt Lugtfri
Tæthed 3.16 g/mL