missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Silicon anti-foaming agent, Supelco™

Artikelnummer. 32238311
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
32238311 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32238311 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1077430500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Silicon anti-foaming agent
Tæthed 1.00 g/cm³ at 20°C
Kogepunkt 300°C (1013 hPa)
Mængde 500 mL
Grad Not Available
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.