Få mere at vide
Silicium, 99+%, pulver, -325 mesh
Artikelnummer. 10626412 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10626412 100 g Plastflaske 100g
10092760 10 g Glasflaske 10g
10732125 500 g Plastflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10626412 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 201561000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    555.98 DKK
    500.65 DKK / 100g
    Spare 55.33 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7440-21-3 | Si | 28,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-21-3
Molekylær formel Si
Molekylvægt (g/mol) 28.09
MDL nummer MFCD00085311
InChI nøgle XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym metal, silicone, defoamer s-10, flots 100sco, powder, dust, unii-z4152n8iui, polyeristalline powder, ccris 6599, ccris 6831
PubChem CID 5461123
ChEBI CHEBI:27573
IUPAC navn silicium
SMIL [Si]
Tekniske data
Kogepunkt 2355,0 °C
Kemisk navn eller materiale Silicon
Smeltepunkt 1410,0 °C
Navn note -325 mesh
Farve Grå
Fysisk form fint pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99+%
Merck Index 15, 8630
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i smeltede alklaioxider, opløselig i en blanding af salpetersyre og fluor, alkalier, uopløselige i salpetersyre og saltsyre
Formel vægt 28.09
Procent renhed ≥99%
Emballage Plastflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Silicon powder
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.