Få mere at vide
Silicic Acid, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silicic Acid |
| CAS | 10279-57-9 |
| Smeltepunkt | 1710°C |
| Tæthed | 2 To 6 g/cm3 at 20°C |
| Mængde | 20 kg |
| MDL nummer | MFCD00011232 |
| Synonym | Silicic acid, Silicic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 60.08 (Anhydrous Basis) |