Få mere at vide
Silicic Acid, Supelco™
Artikelnummer. 15866870
Skift visning
Mængde:
1 kg
10 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15866870 10 kg
15823930 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15866870 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1006579010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Precipitated extra pure light
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10279-57-9
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silicic Acid
Smeltepunkt 1710°C
Tæthed 2 to 6 g/cm3 at 20°C
Mængde 10 kg
MDL nummer MFCD00011232
Synonym Silicic acid, Silicic acid
Molekylvægt (g/mol) 60.08 (anhydrous basis)
Grad Ungraded