Få mere at vide
Kiselsyre, n-Hydrat, Pulver, BAKER ANALYZED™ Reagens, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15527814 Shop alle J.T.Baker produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15527814 500 g Poly flaske 500g
1 options
Artikelnummer. 15527814 Leverandør Avantor J.T.Baker Leverandørnr. 032401
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemikalier af høj kvalitet til laboratorie- og specialiseret industriel brug
Kemiske identifikatorer
CAS 63231-67-4
Molekylær formel H2O3Si
Molekylvægt (g/mol) 78.098
InChI nøgle IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym metasilicic acid, silicic acid h2sio3, mikronisil, acidum silicicum, bio-sil, kieselsaure german, cubosic, dihydroxysilanone, silica acid, polysilicic acid
PubChem CID 14768
IUPAC navn dihydroxy(oxo)silan
SMIL O[Si](=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silicic Acid
Navn note n-Hydrate
Emballage Poly flaske
Specifik vægtfylde 1L = 2.10kg
Mængde 500 g
Fysisk form Pulver
Grad BAGER ANALYZED™ Reagens