Få mere at vide
Silicsyrehydrat
Beskrivelse
Kiselsyrehydrat bruges til at studere neurodegenerative sygdomme på grund af dets evne til at hæmme aluminiumoptagelse. Det bruges til fremstilling af katalysator og katalysatorbærer. Det er involveret i wolframfilamentproduktion som kemisk reagens og flux. Desuden bruges det til olie- og voksaffarvning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Udseende | Hvidt pulver |
| Kemisk navn eller materiale | Silicic Acid Hydrate |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 500 g |
| Fysisk form | -100 mesh pulver |
| Formel vægt | 60,09 (Vandfri) |