Få mere at vide
Silicsyrehydrat
Artikelnummer. 11387578
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387578 100 g 100g
11397578 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387578 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 033270.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1343-98-2 | O2Si | 60,08 g/mol
Kiselsyrehydrat bruges til at studere neurodegenerative sygdomme på grund af dets evne til at hæmme aluminiumoptagelse. Det bruges til fremstilling af katalysator og katalysatorbærer. Det er involveret i wolframfilamentproduktion som kemisk reagens og flux. Desuden bruges det til olie- og voksaffarvning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1343-98-2
Molekylær formel O2Si
Molekylvægt (g/mol) 60.08
MDL nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym orthosilicic acid, monosilicic acid, tetrahydroxysilane, h4sio4, silicon tetrahydroxide, silicasol, kieselsaeure, si oh 4, unii-623b93yabh, orthosilicicacid
PubChem CID 14942
ChEBI CHEBI:26675
IUPAC navn kiselsyre
SMIL O=[Si]=O
Tekniske data
Udseende White powder
Kemisk navn eller materiale Silicic acid hydrate
Farve Hvid
Mængde 100 g
Fysisk form -100 mesh pulver
Formel vægt 60.09 (Anhydrous)