Få mere at vide
Silicagel perler med orange indikator, Chem-Lab
Artikelnummer. 11953315
Skift visning
Mængde:
1 Pk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11953315 1 Pk. Hver
1 options
Artikelnummer. 11953315 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL00.1920.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    562.00 DKK
    372.39 DKK / Pakke med 1
    Spare 189.61 DKK
    33% Slukket
Ændrer farve, da tørremiddel absorberer fugt. Silicagel perler med orange indikator, Chem-Lab er siliciumdioxidperler, der let adsorberer vand og beskytter processer og produkter mod påvirkning af fugt og fugt. Perler er 2,5 –5 mm store og er orange, når de er i vandfri tilstand.
Silicagels høje specifikke overflade gør det muligt at adsorbere vand let, hvilket gør det nyttigt som et tørremiddel (tørremiddel). I kemi bruges silicagel i kromatografi som en stationær fase. Dette produkt indeholder en orange indikator, der skifter farve i takt med at der opnås maksimal adsorbans, så gelen kan udskiftes.
Tekniske data
Fysisk form Fast stof
Mængde 1 Pk.