Få mere at vide
Silicagel orange, til tørring, ikke-giftig kvalitet, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3593513 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
Artikelnummer. 10005313
Brand: Thermo Scientific Acros 392032500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1327-36-2 | Al2O5Si | 162.04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tørremiddel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1327-36-2
Molekylær formel Al2O5Si
Molekylvægt (g/mol) 162.04
MDL nummer MFCD00077645
InChI nøgle HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silica gel orange
Farve Orange
Fysisk form Perler
Materiale Silica Gel
Mængde 250 g
Tab ved tørring 2% max. (120°C, 2 h)
Emballage Glasflaske
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.