Få mere at vide
Silica gel orange, til tørring, ikke-giftig kvalitet, 2-5 mm
Artikelnummer. 10647444 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10647444 1 kg Glasflaske 1kg
10005313 250 g Glasflaske 250g
10116863 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10647444 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 392030010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    795.00 DKK
    668.65 DKK / 1kg
    Spare 126.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 1327-36-2 | Al2O5Si | 162,04 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tørremiddel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1327-36-2
Molekylær formel Al2O5Si
Molekylvægt (g/mol) 162.04
MDL nummer MFCD00077645
InChI nøgle HNPSIPDUKPIQMN-UHFFFAOYSA-N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silica gel orange
Farve Orange
Fysisk form Perler
Materiale Silikagel
Mængde 1 kg
Tab ved tørring 2% maks. (120 °C, 2 t)
Emballage Glasflaske
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig.