Få mere at vide
Trajan™ Ikke-deaktiveret Fused Silica GC Tubing
Artikelnummer. 15268833
Skift visning
Samlet længde (metrisk):
5 m
10 m
25 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,005 mm
0,075 mm
0,1 mm
0,22 mm
0,53 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
0,19 mm
0,285 mm
0,36 mm
0,68 mm
Pakningsstørrelse:
10m
25m
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Samlet længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Diameter (metrisk) Udvendig unitSize
15268833 5 m 0,22 mm 0,36 mm 10m
11928716 10 m 0,005 mm 0,285 mm Hver
15218843 25 m 0,53 mm 0,68 mm 25m
13467238 10 m 0,075 mm 0,19 mm Hver
15218833 10 m 0,1 mm 0,36 mm 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15268833 Leverandør Trajan™ Leverandørnr. 062475
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes i en bred vifte af kapillære GC, LC og bioanalytiske applikationer. Trajan Scientific and Medical™ Ikke-deaktiveret Fused Silica GC Tubing er beskyttet med en højtemperatur polyimidharpiks
  • Anvendes i en bred vifte af kapillære GC, LC og bioanalytiske applikationer
  • Fremstillet af smeltet silica af høj kvalitet
  • Slange beskyttet med højtemperatur polyimidharpiks
  • 0,005 mm-0,53 mm indvendige diametre
Tekniske data
Type Kapillærrør
Deaktivering Ikke deaktiveret
Til brug med (applikation) GC, LC og bioanalytiske applikationer
Diameter (metrisk) Indvendig 0,22 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 0,36 mm
Samlet længde (metrisk) 5 m
Materiale Silica