Få mere at vide
Trajan™ Ikke-deaktiveret Fused Silica GC Tubing
Samlet længde (metrisk):
10 m
25 m
5 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,005 mm
0,075 mm
0,1 mm
0,22 mm
0,53 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
0,19 mm
0,285 mm
0,36 mm
0,68 mm
Pakningsstørrelse:
10m
25m
Hver
Beskrivelse
- Anvendes i en bred vifte af kapillære GC, LC og bioanalytiske applikationer
- Fremstillet af smeltet silica af høj kvalitet
- Slange beskyttet med højtemperatur polyimidharpiks
- 0,005 mm-0,53 mm indvendige diametre
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Kapillærrør |
| Deaktivering | Ikke deaktiveret |
| Til brug med (applikation) | GC, LC og bioanalytiske applikationer |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0,53 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 0,68 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 25 m |
| Materiale | Silica |