Få mere at vide
Trajan™ Ikke-deaktiveret Fused Silica GC Tubing
Artikelnummer. 11928716
Samlet længde (metrisk):
10 m
25 m
5 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,005 mm
0,075 mm
0,1 mm
0,22 mm
0,53 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
0,19 mm
0,285 mm
0,36 mm
0,68 mm
Pakningsstørrelse:
10m
25m
Hver
Artikelnummer. 11928716
Brand: Trajan™ 062456
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Anvendes i en bred vifte af kapillære GC, LC og bioanalytiske applikationer. Trajan Scientific and Medical™ Ikke-deaktiveret Fused Silica GC Tubing er beskyttet med en højtemperatur polyimidharpiks
  • Anvendes i en bred vifte af kapillære GC, LC og bioanalytiske applikationer
  • Fremstillet af smeltet silica af høj kvalitet
  • Slange beskyttet med højtemperatur polyimidharpiks
  • 0,005 mm-0,53 mm indvendige diametre
Tekniske data
Type Slanger
Deaktivering Ikke deaktiveret
Til brug med (applikation) GC, LC og bioanalytiske applikationer
Diameter (metrisk) Indvendig 0,005 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 0,285 mm
Samlet længde (metrisk) 10 m
Materiale Silica