Få mere at vide
Silica, standardopløsning, Specpure™ SiO{2} 1000 μg/ml
Artikelnummer. 11396059
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11396059 500 mL 500ml
11329877 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11396059 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042225.AP
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
MDL nummer MFCD00011232
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silica standard solution
Navn note SiO2 1000 μg/ml
Fysisk form Væske
Type Standard
Mængde 500 mL
Grad Specpure