Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Silica P Adsorbent med organisk bindemiddel
Artikelnummer. 10608821 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Mængde:
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
Artikelnummer. 10608821
Brand: Macherey-Nagel™ 816380.1
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Mængde 1000 g
Til brug med (applikation) TLC
Produkttype Silica P Adsorbent
Partikelstørrelse 5 til 50μ m
Grad Forberedende
Inkluderer Fluorescensindikator UV254
pH-område 7
Porevolumen 0.75 mL/g
Porestørrelse 60Å
Overfladeareal (metrisk) 500