Tekniske data
| Mængde | 5000 g |
| Til brug med (applikation) | TLC |
| Produkttype | Silica P Adsorbent |
| Partikelstørrelse | 5 til 50μ m |
| Grad | Forberedende |
| Inkluderer | Fluorescensindikator UV254 |
| pH-område | 7 |
| Porevolumen | 0.75 mL/g |
| Porestørrelse | 60Å |
| Overfladeareal (metrisk) | 500 |