Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Silica N
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
Tekniske data
Tekniske data
| Partikelstørrelse | 2 til 20μ m |
| Mængde | 1 kg |
| Type | Silica N |
| Materiale | Silica |