Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Standard SIL G Silica lag på glasplader
Artikelnummer. 10576701 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
50 x 100 mm
50 x 200 mm
100 x 100 mm
100 x 200 mm
200 x 200 mm
200 x 200 cm
Mængde:
100 stk.
12 pakker
15 pakker
20 pakker
25 pakker
25/pakke
50 pakker
Tykkelse (metrisk):
0,25 mm
0,5 mm
1 mm
2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 12
Pakke med 15
Pakke med 20
Pakke med 25
Pakke med 50
Fluorescerende indikator:
UV254
UV254 + UV366
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Mængde Tykkelse (metrisk) Pakningsstørrelse Fluorescerende indikator
10576701 50 x 100 mm 50 pakker 0,25 mm Pakke med 50 -
10308221 100 x 100 mm 25 pakker 0,25 mm Pakke med 25 UV254
10469941 100 x 200 mm 50 pakker 0,25 mm Pakke med 50 -
10649391 100 x 200 mm 50 pakker 0,25 mm Pakke med 50 UV254 + UV366
11857043 100 x 200 mm 50 pakker 0,25 mm Pakke med 50 UV254
10371102 200 x 200 mm 25 pakker 0,25 mm Pakke med 25 UV254
10015681 200 x 200 mm 25/pakke 0,25 mm Pakke med 25 -
10023021 200 x 200 mm 12 pakker 2 mm Pakke med 12 UV254
10055711 200 x 200 cm 25 pakker 0,25 mm Pakke med 25 UV254 + UV366
10698811 200 x 200 mm 20 pakker 0,5 mm Pakke med 20 -
10609011 200 x 200 mm 15 pakker 1 mm Pakke med 15 -
10184851 200 x 200 mm 12 pakker 2 mm Pakke med 12 -
10575571 50 x 100 mm 50 pakker 0,25 mm Pakke med 50 UV254
10388071 50 x 200 mm 100 stk. 0,25 mm Pakke med 100 -
10716152 50 x 200 mm 100 stk. 0,25 mm Pakke med 100 UV254
12770154 50 x 200 mm 100 stk. 0,25 mm Pakke med 100 UV254 + UV366
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 10576701 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 809017
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1175.00 DKK
    982.54 DKK / Pakke med 50
    Spare 192.46 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Adskil ikke-flygtige blandinger med umodificerede standard silicalag til TLC (tyndtlagskromatografi). Standard SIL G silica lag på glasplader kommer i en række forskellige pladestørrelser og lagtykkelser. Vælg en fluorescerende indikator og vælg mellem en række forskellige pakkestørrelser.
Glas TLC plader, SIL G/UV 254.
  • Forbelagte klar til brug plader
  • Bredt udvalg af pladestørrelser, overfladebelægninger og bagbeklædninger
Absorberende
  • Silica 60
  • specifik overflade (BET)∼ 500 m2/g
  • Gennemsnitlig porestørrelse 60Å
  • Specifik porevolumen 0,75 ml/g,
  • Partikelstørrelse 5 –17μ m
  • Standard karakter
Tykkelse
  • Til analyseplader 0,25 mm
  • Til forberedelsesplader 0,5 og 1 mm
  • Til 2 mm præparative lag anvendes et lidt grovere materiale.
Indikatorer
  • Manganaktiveret zinksilikat med grøn fluorescens til kortbølget UV (254 nm)
  • Specielt uorganisk fluorescerende pigment med blå fluorescens til langbølget UV (366 nm)
Bindemidler
  • Meget polymere produkter, som er stabile i næsten alle organiske opløsningsmidler og modstandsdygtige over for aggressive visualiseringsreagenser
Tekniske data
Materiale Silica 60
Partikelstørrelse 5 til 17μ m
Porestørrelse 60Å
Mængde 50 pakker
Type Glasplade
Porevolumen 0.75 mL/g
Specifik overflade ∼500 m2 /g
Tykkelse (metrisk) 0,25 mm
Dimensioner (L x B) 50 x 100 mm