Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Standard SIL G Silica lag på glasplader
Artikelnummer. 10308221 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
50 x 100 mm
50 x 200 mm
100 x 100 mm
100 x 200 mm
200 x 200 mm
200 x 200 cm
Mængde:
100 stk.
12 pakker
15 pakker
20 pakker
25 pakker
25/pakke
50 pakker
Tykkelse (metrisk):
0,25 mm
0,5 mm
1 mm
2 mm
Fluorescerende indikator:
UV254
UV254 + UV366
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 12
Pakke med 15
Pakke med 20
Pakke med 25
Pakke med 50
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Mængde Tykkelse (metrisk) Fluorescerende indikator unitSize
10308221 100 x 100 mm 25 pakker 0,25 mm UV254 Pakke med 25
10469941 100 x 200 mm 50 pakker 0,25 mm - Pakke med 50
10649391 100 x 200 mm 50 pakker 0,25 mm UV254 + UV366 Pakke med 50
11857043 100 x 200 mm 50 pakker 0,25 mm UV254 Pakke med 50
10371102 200 x 200 mm 25 pakker 0,25 mm UV254 Pakke med 25
10015681 200 x 200 mm 25/pakke 0,25 mm - Pakke med 25
10023021 200 x 200 mm 12 pakker 2 mm UV254 Pakke med 12
10055711 200 x 200 cm 25 pakker 0,25 mm UV254 + UV366 Pakke med 25
10698811 200 x 200 mm 20 pakker 0,5 mm - Pakke med 20
10609011 200 x 200 mm 15 pakker 1 mm - Pakke med 15
10184851 200 x 200 mm 12 pakker 2 mm - Pakke med 12
10576701 50 x 100 mm 50 pakker 0,25 mm - Pakke med 50
10575571 50 x 100 mm 50 pakker 0,25 mm UV254 Pakke med 50
10388071 50 x 200 mm 100 stk. 0,25 mm - Pakke med 100
10716152 50 x 200 mm 100 stk. 0,25 mm UV254 Pakke med 100
12770154 50 x 200 mm 100 stk. 0,25 mm UV254 + UV366 Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 10308221 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 809020
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Adskil ikke-flygtige blandinger med umodificerede standard silicalag til TLC (tyndtlagskromatografi). Standard SIL G silica lag på glasplader kommer i en række forskellige pladestørrelser og lagtykkelser. Vælg en fluorescerende indikator og vælg mellem en række forskellige pakkestørrelser.
Glas TLC plader, SIL G/UV 254.
  • Forbelagte klar til brug plader
  • Bredt udvalg af pladestørrelser, overfladebelægninger og bagbeklædninger
Absorberende
  • Silica 60
  • specifik overflade (BET)∼ 500 m2/g
  • Gennemsnitlig porestørrelse 60Å
  • Specifik porevolumen 0,75 ml/g,
  • Partikelstørrelse 5 –17μ m
  • Standard karakter
Tykkelse
  • Til analyseplader 0,25 mm
  • Til forberedelsesplader 0,5 og 1 mm
  • Til 2 mm præparative lag anvendes et lidt grovere materiale.
Indikatorer
  • Manganaktiveret zinksilikat med grøn fluorescens til kortbølget UV (254 nm)
  • Specielt uorganisk fluorescerende pigment med blå fluorescens til langbølget UV (366 nm)
Bindemidler
  • Meget polymere produkter, som er stabile i næsten alle organiske opløsningsmidler og modstandsdygtige over for aggressive visualiseringsreagenser
Tekniske data
Materiale Silica 60
Partikelstørrelse 5 til 17μ m
Porestørrelse 60Å
Mængde 25 pakker
Type Glasplade
Fluorescerende indikator UV254
Porevolumen 0.75 mL/g
Specifik overflade ∼500 m2 /g
Tykkelse (metrisk) 0,25 mm
Dimensioner (L x B) 100 x 100 mm