Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Standard SIL G Silica lag på glasplader
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Dimensioner (L x B):
50 x 100 mm
50 x 200 mm
100 x 100 mm
100 x 200 mm
200 x 200 mm
200 x 200 cm
Mængde:
100 stk.
12 pakker
15 pakker
20 pakker
25 pakker
25/pakke
50 pakker
Tykkelse (metrisk):
0,25 mm
0,5 mm
1 mm
2 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 12
Pakke med 15
Pakke med 20
Pakke med 25
Pakke med 50
Fluorescerende indikator:
UV254
UV254 + UV366
Beskrivelse
Adskil ikke-flygtige blandinger med umodificerede standard silicalag til TLC (tyndtlagskromatografi). Standard SIL G silica lag på glasplader kommer i en række forskellige pladestørrelser og lagtykkelser. Vælg en fluorescerende indikator og vælg mellem en række forskellige pakkestørrelser.
Glas TLC plader, SIL G/UV 254.
- Forbelagte klar til brug plader
- Bredt udvalg af pladestørrelser, overfladebelægninger og bagbeklædninger
- Silica 60
- specifik overflade (BET)∼ 500 m2/g
- Gennemsnitlig porestørrelse 60Å
- Specifik porevolumen 0,75 ml/g,
- Partikelstørrelse 5 –17μ m
- Standard karakter
- Til analyseplader 0,25 mm
- Til forberedelsesplader 0,5 og 1 mm
- Til 2 mm præparative lag anvendes et lidt grovere materiale.
- Manganaktiveret zinksilikat med grøn fluorescens til kortbølget UV (254 nm)
- Specielt uorganisk fluorescerende pigment med blå fluorescens til langbølget UV (366 nm)
- Meget polymere produkter, som er stabile i næsten alle organiske opløsningsmidler og modstandsdygtige over for aggressive visualiseringsreagenser
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Silica 60 |
| Partikelstørrelse | 5 til 17μ m |
| Porestørrelse | 60Å |
| Mængde | 12 pakker |
| Type | Glasplade |
| Porevolumen | 0.75 mL/g |
| Specifik overflade | ∼500 m2 /g |
| Tykkelse (metrisk) | 2 mm |
| Dimensioner (L x B) | 200 x 200 mm |