Beskrivelse
HPTLC glasplader i forskellige pladestørrelser til mange forskellige anvendelser. Silicagel (SiOH) imprægneret med koffein til analyse af polycykliske aromatiske kulbrinter.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Silica 60 |
| Partikelstørrelse | 2 til 10μ m |
| Porestørrelse | 60Å |
| Mængde | 25 Pk. |
| Type | Glasplade |
| Porevolumen | 0.75 mL/g |
| Specifik overflade | ∼500 m2 /g |
| Tykkelse (metrisk) | 0.20 mm |
| Dimensioner (L x B) | 10 x 10 cm |