Få mere at vide
Macherey-Nagel™ SIL G-25 Tenside Special Silica Layers for Separation of Surfactant
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Dimensioner (L x B):
20 x 20 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Beskrivelse
Adskil overfladeaktive stoffer ved TLC (tyndtlagskromatografi). SIL G-25 Tenside Special Silica Layers for Separation of Surfactant fås som glasplader.
- Silica G imprægneret med ammoniumsulfat
- Fås som glasplader uden fluorescerende indikator
- Anbefales til adskillelse af rengøringsmidler, alkansulfonater, polyglykoler osv.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Silica |
| Mængde | 25 Pk. |
| Type | Glasplade |
| Tykkelse (metrisk) | 0.25 mm |
| Dimensioner (L x B) | 20 x 20 cm |