Få mere at vide
Macherey-Nagel™ SILCEL-Mix-25 cellulose og silica blandet lag på glasplader
Shop alle Macherey-Nagel produkterBeskrivelse
Adskil konserveringsmidler og andre antimikrobielle forbindelser. SILCEL-Mix-25 Cellulose og Silica blandet lag på glasplader er det perfekte valg i TLC adskillelser.
- Blandet lag af cellulose og silica
- Anbefales til adskillelse af konserveringsmidler
- Anbefales til adskillelse af antimikrobielle forbindelser
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Cellulose og silica |
| Mængde | 25 Pk. |
| Type | Glasplade |
| Fluorescerende indikator | UV254 |
| Tykkelse (metrisk) | 0.25 mm |
| Dimensioner (L x B) | 20 x 20 cm |