Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Standard SIL G Silica lag på glasplader
Artikelnummer. 10505741 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
200 x 200 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 15
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
10505741 200 x 200 mm Pakke med 15
1 options
Artikelnummer. 10505741 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 809063
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Adskil ikke-flygtige blandinger med umodificerede standard silicalag til TLC (tyndtlagskromatografi). Standard SIL G silica lag på glasplader kommer i en række forskellige pladestørrelser og lagtykkelser. Vælg en fluorescerende indikator og vælg mellem en række forskellige pakkestørrelser.
Glas TLC plader, SIL G/UV 254.
  • Forbelagte klar til brug plader
  • Bredt udvalg af pladestørrelser, overfladebelægninger og bagbeklædninger
Absorberende
  • Silica 60
  • specifik overflade (BET)∼ 500 m2/g
  • Gennemsnitlig porestørrelse 60Å
  • Specifik porevolumen 0,75 ml/g,
  • Partikelstørrelse 5 –17μ m
  • Standard karakter
Tykkelse
  • Til analyseplader 0,25 mm
  • Til forberedelsesplader 0,5 og 1 mm
  • Til 2 mm præparative lag anvendes et lidt grovere materiale.
Indikatorer
  • Manganaktiveret zinksilikat med grøn fluorescens til kortbølget UV (254 nm)
  • Specielt uorganisk fluorescerende pigment med blå fluorescens til langbølget UV (366 nm)
Bindemidler
  • Meget polymere produkter, som er stabile i næsten alle organiske opløsningsmidler og modstandsdygtige over for aggressive visualiseringsreagenser
Tekniske data
Materiale Silica 60
Partikelstørrelse 5 til 17μ m
Porestørrelse 60Å
Mængde 15 Pk.
Type Glasplade
Fluorescerende indikator UV254
Porevolumen 0.75 mL/g
Specifik overflade ∼500 m2 /g
Tykkelse (metrisk) 1 mm
Dimensioner (L x B) 200 x 200 mm