Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Specielt silicalag til TLC Adskillelse af aflatoksiner på glasplader
Artikelnummer. 10534542 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
20 x 20 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) unitSize
10534542 20 x 20 cm Pakke med 25
1 options
Artikelnummer. 10534542 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 809043
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anbefales til adskillelse af aflatoksiner
  • Højrenhed silica 60 med gips og en meget lille mængde af et polymert organisk bindemiddel
  • Blødere end standard silica lag
  • Pletter kan blive ridset og laget absorberes hurtigere
  • Fås som glasplader
Tekniske data
Materiale Silica 60
Mængde 25 Pk.
Type Glasplade
Fluorescerende indikator UV254
Tykkelse (metrisk) 0.25 mm
Dimensioner (L x B) 20 x 20 cm