Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Silicagel, bred pore, 150 ångstrøm
Artikelnummer. p-4765045
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
5kg
Artikelnummer. 11375497
Brand: Thermo Scientific Chemicals 042726.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Silicagel, bred pore bruges hovedsageligt til dehydreret rensning af industrigasser, clearance af de organiske syrer og høje polymerer i den isolerende olie, rensning og adskillelse af medicin. Det bruges også i søjlekromatografi uden påført tryk (tyngdekraften).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Partikelstørrelse -100/200 mesh
Porestørrelse 150Å
Emballage Flaske
pH 6,5 til 7,5
Mængde 50 g
Overfladeareal (metrisk) 350 til 400 m2 /g
Type Silica Gel
Materiale Silica