Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Silicagel, bred pore, 150 ångstrøm
Beskrivelse
Silicagel, bred pore bruges hovedsageligt til dehydreret rensning af industrigasser, clearance af de organiske syrer og høje polymerer i den isolerende olie, rensning og adskillelse af medicin. Det bruges også i søjlekromatografi uden påført tryk (tyngdekraften).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Partikelstørrelse | -100/200 mesh |
| Porestørrelse | 150Å |
| pH | 6,5 til 7,5 |
| Mængde | 1 kg |
| Overfladeareal (metrisk) | 350 til 400 m2 /g |
| Type | Silica Gel |
| Materiale | Silica |