Få mere at vide
Draeger™ Type B Silica Gel rør
Artikelnummer. 10170252
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Accuro Drager Gasdetektor pumpe
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10170252 Accuro Drager Gasdetektor pumpe Pakke med 10
1 options
Artikelnummer. 10170252 Leverandør Draeger™ Leverandørnr. 6733021
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1198.13 DKK
    1058.53 DKK / Pakke med 10
    Spare 139.60 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Sorbentrør ved hjælp af aktivt kul eller silicagel til at fange luftbårne forurenende stoffer til senere laboratorieanalyse.
  • Typisk tilstrækkelig til prøveudtagning i området for grænseværdimålinger
  • Efter prøveudtagning skal røret forsegles med de medfølgende polyethylenhætter
  • Længde 125 mm, diameter 7 mm
  • Leveres i pakker af 10 stk
Tekniske data
Certificeringer/compliance BGIA, DFG, NIOSH, OSHA og HSE Certificeret
Til brug med (udstyr) Accuro Drager Gasdetektor pumpe
Mængde 10/Pk.
Prøvetype Silicagel
Rørtype Silica Gel Tube