Få mere at vide
Siliciumgelé, TLC høj renhedskvalitet, uden bindemiddel
Beskrivelse
Silica gel, TLC høj renhedsgrad, uden bindemiddel, anvendes til fremstilling af tyndtlagskromatografiplader.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silica gel |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 kg |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i alkalier. Uopløselig i vand. |
| Grad | TLC Høj renhed |
| Lugt | Lugtfri |