Få mere at vide
Siliciumgelé, TLC høj renhedskvalitet, uden bindemiddel
Artikelnummer. 11315557
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11315557 250 g 250g
11335557 50 g 50g
11345557 1 kg 1kg
11325557 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11315557 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 042756.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-08-2026
Add to basket
Til TLC tallerkenforberedelse | CAS: 63231-67-4 | H2O3Si | 78,098 g/mol
Silica gel, TLC høj renhedsgrad, uden bindemiddel, anvendes til fremstilling af tyndtlagskromatografiplader.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 63231-67-4
Molekylær formel H2O3Si
Molekylvægt (g/mol) 78.098
MDL nummer MFCD00011232
InChI nøgle IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
Synonym metasilicic acid, silicic acid h2sio3, mikronisil, acidum silicicum, bio-sil, kieselsaure german, cubosic, dihydroxysilanone, silica acid, polysilicic acid
PubChem CID 14768
IUPAC navn dihydroxy(oxo)silan
SMIL O[Si](=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Silica gel
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Opløselighedsinformation Soluble in alkalies. Insoluble in water.
Grad TLC Høj renhed