Få mere at vide
Siliciumgelé, TLC høj renhedskvalitet, med gipsbindemiddel
Beskrivelse
TLC plade forberedelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silica gel |
| Navn note | Med gipsbinder |
| Fysisk form | 12 Micron APS,SA 500-600m |
| pH | 6 til 7 |
| Materiale | Silikagel |
| Mængde | 250 g |
| Partikelstørrelse | 500 til 600m2/g, 60 Å |
| Grad | TLC Høj renhed |
| Overfladeareal | 500 til 600m2/g |