Få mere at vide
Siliciumgelé, TLC høj renhedskvalitet, med gipsbindemiddel
Artikelnummer. 11305577
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11305577 50 g 50g
11335577 250 g 250g
11325577 1 kg 1kg
11315577 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11305577 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042763.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
TLC Forberedelse af tallerkener | CAS: 63231-67-4 | H2O3Si | 78,098 g/mol
TLC plade forberedelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63231-67-4
Molekylær formel H2O3Si
Molekylvægt (g/mol) 78.098
MDL nummer MFCD00011232
InChI nøgle IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14768
IUPAC navn dihydroxy(oxo)silan
SMIL O[Si](=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silica gel
Navn note Med gipsbinder
Fysisk form 12 Micron APS,SA 500-600m
pH 6 til 7
Materiale Silikagel
Mængde 50 g
Partikelstørrelse 500 til 600m2/g, 60 Å
Grad TLC Høj renhed
Overfladeareal 500 til 600m2/g