Få mere at vide
Silica gel, TLC høj renhedskvalitet, med gipsbindemiddel og fluorescerende indikator
Beskrivelse
Silicagel bruges primært til pladeforberedelse af tyndtlagskromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silica gel |
| Navn note | Med gipsbinder og fluorescerende indikator |
| Fysisk form | 12 Micron APS,SA 500-600m |
| pH | 6,5 til 7,5 |
| Materiale | Silikagel |
| Mængde | 250 g |
| Partikelstørrelse | 500 til 600m2/g, 60 Å |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Grad | TLC Høj renhed |
| Overfladeareal | 500 til 600m2/g |