Få mere at vide
Silica gel, TLC høj renhedsgrad, med gipsbindemiddel og fluorescerende indikator, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11345577
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11345577 1 kg 1kg
11355577 50 g 50g
11375577 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11345577 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042764.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
TLC plade forberedelse
Silicagel bruges primært til pladeforberedelse af tyndtlagskromatografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 63231-67-4
Molekylær formel H2O3Si
Molekylvægt (g/mol) 78.098
MDL nummer MFCD00011232
InChI nøgle IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14768
IUPAC navn dihydroxy(oxo)silan
SMIL O[Si](=O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale Silica gel
Navn note With gypsum binder and fluorescent indicator
Fysisk form 12 Micron APS,SA 500-600m
pH 6,5 til 7,5
Materiale Silica Gel
Mængde 1 kg
Partikelstørrelse 500 to 600m2/g, 60Å
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Grad TLC Høj renhed
Overfladeareal 500 to 600m2/g