Få mere at vide
Silica gel, Supelco™
Artikelnummer. 32238556
Skift visning
Mængde:
1 kg
Artikelnummer. Mængde
32238556 1 kg
1 options
Artikelnummer. 32238556 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1019051000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Granules, desiccant ∼ 0.2 to 1 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemisk navn eller materiale Silica gel
Kogepunkt 2230°C
Smeltepunkt 16°C to 19°C (lit.)
CAS 112926-00-8
Mængde 1 kg
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.