Få mere at vide
Silica Gel Rubin, Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silica gel Rubin |
| Kogepunkt | 2230 °C |
| Farve | Rød |
| Smeltepunkt | 1600 °C |
| Fysisk form | Kornet |
| pH | 9.0 |
| Materiale | Silikagel |
| Mængde | 2.5 kg |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Lugt | Lugtfri |
| Vis mere |