Få mere at vide
Silica Gel Rubin Drying Bags, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 kg
Emballage:
Metal Can
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
1kg
Beskrivelse
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silica gel Rubin drying bags |
| CAS | 112926-00-8 |
| Materiale | Silica Gel |
| Mængde | 1 kg |
| Molekylær formel | O2Si |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Emballage | Metal Can |
| InChI nøgle | VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | O=[Si]=O |
| IUPAC navn | silanedione |
| Vis mere |