Få mere at vide
Silica Gel Rubin Drying Bags, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15657160 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
1 kg
Emballage:
Metal Can
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. 15657160
Brand: Honeywell-Fluka 801481KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
With indicator function, 1/3 TE, bag with ∼10 g, crystalline
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silica gel Rubin drying bags
CAS 112926-00-8
Materiale Silica Gel
Mængde 1 kg
Molekylær formel O2Si
FN nummer NONH for all modes of transport
Emballage Metal Can
InChI nøgle VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=[Si]=O
IUPAC navn silanedione
Molekylvægt (g/mol) 60.08