Få mere at vide
Silica gel, præparativ kromatografikvalitet, sfærisk, 7,5 mikron APS, 120 ångstrøm, 99,99+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silica gel |
| Navn note | P.V. 1.00cc/g |
| Fysisk form | sfærisk, S.A. 335m |
| Materiale | Silikagel |
| Mængde | 25 g |
| Partikelstørrelse | 7,5 mikron APS, 120 Å |
| Procent renhed | ≥99.99% |
| Grad | Præparativ kromatografi |
| Overfladeareal | 335m2/g |