Få mere at vide
Silica gel, preparative chromatography grade, spherical, 20 micron APS, 80 angstroms, 99.99+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15464985
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15464985 5 g 5g
15474985 25 g 25g
15484985 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15464985 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045830.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63231-67-4
Molekylær formel H2O3Si
Molekylvægt (g/mol) 78.098
MDL nummer MFCD00011232
InChI nøgle IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14768
IUPAC navn dihydroxy(oxo)silan
SMIL O[Si](=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silica gel
Navn note P.V. 1.00cc/g
Fysisk form Spherical, S.A. 515m
Materiale Silica Gel
Mængde 5 g
Partikelstørrelse 20 Micron APS, 80Å
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Procent renhed ≥99.99%
Grad Præparativ kromatografi
Overfladeareal 515m2/g