Få mere at vide
Silica-gelé, stor pore, 99,5%
Artikelnummer. 11433770
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Mængde Dimensione della confezione
11433770 2 kg 2kg
11423770 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11433770 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 089385.A3
 Begrænset vare
På lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 63231-67-4 | H2O3Si | 78,098 g/mol
Et nyttigt produkt til søjlekromatografi (HPLC). Anvendes som kattegrus, fodertilsætningsstof, vandfiltrering og fugtighedsindikator. Også et pålideligt stof til at bevare feltindsamlede blade til molekylære undersøgelser for variation i DNA.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 63231-67-4
Molekylær formel H2O3Si
Molekylvægt (g/mol) 78.098
MDL nummer MFCD00011232
InChI nøgle IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14768
IUPAC navn dihydroxy(oxo)silan
SMIL O[Si](=O)O
Specifica
Kemisk navn eller materiale Silica gel
Navn note Stor pore, P.V. 0,75cc/g
Farve Hvid
Fysisk form 56 mikron, SA 500m
Materiale Silikagel
Mængde 2 kg
Partikelstørrelse 56 Micron
Opløselighedsinformation Opløselig i flussyre. Uopløselig i vand.
Procent renhed 99.5%
Overfladeareal 500m2/g
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.