Få mere at vide
Silica-gelé, stor pore, 99,5%
Artikelnummer. 11423770
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11423770 500 g 500g
11433770 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11423770 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 089385.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
CAS: 63231-67-4 | H2O3Si | 78,098 g/mol
Et nyttigt produkt til søjlekromatografi (HPLC). Anvendes som kattegrus, fodertilsætningsstof, vandfiltrering og fugtighedsindikator. Også et pålideligt stof til at bevare feltindsamlede blade til molekylære undersøgelser for variation i DNA.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63231-67-4
Molekylær formel H2O3Si
Molekylvægt (g/mol) 78.098
MDL nummer MFCD00011232
InChI nøgle IJKVHSBPTUYDLN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14768
IUPAC navn dihydroxy(oxo)silan
SMIL O[Si](=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Silica gel
Navn note Stor pore, P.V. 0,75cc/g
Farve Hvid
Fysisk form 56 mikron, SA 500m
Materiale Silikagel
Mængde 500 g
Partikelstørrelse 56 Micron
Opløselighedsinformation Opløselig i flussyre. Uopløselig i vand.
Procent renhed 99.5%
Overfladeareal 500m2/g