Få mere at vide
Siliciumgel, HPLC/UHPLC-kvalitet, sfærisk, 1,6 mikron APS, 110 angstrøm, 99,99+%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Silica gel |
| Navn note | P.V. 0.95cc/g |
| Fysisk form | sfærisk, S.A. 340 m |
| Materiale | Silikagel |
| Mængde | 1 g |
| Partikelstørrelse | 1,6 mikron APS, 110 Å |
| Procent renhed | ≥99.99% |
| Grad | HPLC |
| Overfladeareal | 340m2/g |