Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Silicagel, HPLC-kvalitet, sfærisk, 5 mikron APS , 70 ångstrøm, 99,99+ %
Artikelnummer. p-4765039
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 15477085
Brand: Thermo Scientific Chemicals 045809.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Silicagel, HPLC-kvalitet bruges til kromatografiapplikationer, separation og oprensning. Det bruges også i præparativ kromatografi til HPLC-pakning, katalysatorbærere og harpiksfyldstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Partikelstørrelse 5 μm
Porestørrelse 70Å
Grad HPLC
Mængde 5 g
Overfladeareal (metrisk) 500 m2 /g
Type Silica Gel
Materiale Silica