Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Silicagel, HPLC-kvalitet, sfærisk, 5 mikron APS , 70 ångstrøm, 99,99+ %
Artikelnummer. 15487085
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15487085 25 g 25g
15477085 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15487085 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 045809.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Silicagel, HPLC-kvalitet bruges til kromatografiapplikationer, separation og oprensning. Det bruges også i præparativ kromatografi til HPLC-pakning, katalysatorbærere og harpiksfyldstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Partikelstørrelse 5 μm
Porestørrelse 70Å
Grad HPLC
Mængde 25 g
Overfladeareal (metrisk) 500 m2 /g
Produkttype Silikagel
Materiale Silica