Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Silicagel, HPLC-kvalitet, sfærisk, 5 mikron APS , 70 ångstrøm, 99,99+ %
Beskrivelse
Silicagel, HPLC-kvalitet bruges til kromatografiapplikationer, separation og oprensning. Det bruges også i præparativ kromatografi til HPLC-pakning, katalysatorbærere og harpiksfyldstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Partikelstørrelse | 5 μm |
| Porestørrelse | 70Å |
| Grad | HPLC |
| Mængde | 5 g |
| Overfladeareal (metrisk) | 500 m2 /g |
| Type | Silica Gel |
| Materiale | Silica |